Learn More
Acide p-toluènesulfonique monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347968 25 g 25g
11337968 100 g 100g
11357968 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11347968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036506.14
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
L’acide P-toluènesulfonique monohydraté est utilisé comme catalyseur dans la synthèse du resvératrol, comme agent antipaludique dans les dérivés de l’oxane, comme pipéridine substituée et benzyle non symétrique. Il agit comme catalyseur dans la préparation de dérivés des pyrazoles 1,3,5-trisubstitués, de dithioacétals de cétène séléniaté, de triazoloquinazolinone et de dérivés de benzimidazoquinazolinone. Il sert également d’intermédiaire dans l’estérification et dans les réactions d’amination réductrice.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6192-52-5
Formule moléculaire C7H10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 190.213
Numéro MDL MFCD00142137
Clé InChI KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
CID PubChem 521998
Nom IUPAC Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Point de fusion 103°C à 106°(anhy)
Point d’ébullition 140°C (20 mm)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Numéro UN UN2585
Beilstein 3568023
Merck Index 14,9533
Poids de la formule 190.22 (172.20 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%
Densité 1,24 g/ml
Quantité 25 g
Point d’éclair 150°C (302°F)
Forme physique Cristalline
Sensibilité Hygroscopique
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulfonic acid monohydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.