Learn More
Acide P-toluènesulfonique monohydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Toluenesulfonic acid monohydrate |
| Note relative au nom | >98.5% (total TSA) |
| Point de fusion | 100,0°C à 108,0°C |
| Quantité | 2,5kg |
| Point d’éclair | 180°C |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Formule linéaire | CH3C6H4SO3H·H2O |
| Fieser | 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507 |
| Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool, l’éther et le chloroforme |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- p-Toluenesulfonic acid monohydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.