Learn More
monohydrate d'acide p-toluènesulfonique, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11453481 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11453481 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11453481 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210308790
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonic acid monohydrate
CAS 6192-52-5
Couleur Blanc
Densité 1,23 à 1,24 g/cm3 à 20 °C
Quantité 500 g
Forme physique Poudre
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Formule moléculaire C7H10O4S
Synonyme p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
Clé InChI KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Nom IUPAC Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 190.213
CID PubChem 521998
Poids de la formule 190.21
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • para-Toluenesulfonic Acid Monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: para-ToluenesulfonicAcid Monohydrate