Learn More
p-toluènesulfonique monohydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | p-Toluenesulfonic acid monohydrate |
| CAS | 6192-52-5 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Forme physique | Poudre |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Formule moléculaire | C7H10O4S |
| Formule linéaire | CH3C6H4SO3H·H2O |
| Numéro MDL | MFCD00142137 |
| Show More |
Safety and Handling
- p-Toluenesulfonic acid monohydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.