Learn More
Acideparatoluènesulfonique , sel de sodium, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449586 50g 50g
11453937 250g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19332.18
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 657-84-1 | C7H7NaO3S | 194.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 657-84-1
Formule moléculaire C7H7NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Numéro MDL MFCD00798566,MFCD00064388
Clé InChI KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
CID PubChem 3720192
Nom IUPAC Sodium ; 4-méthylbenzènesulfonate
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonic acid sodium salt
Merck Index 14,9533
Poids de la formule 194.19 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥90%
Quantité 50g
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Toluenesulfonic acid sodium salt hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulfonic acid sodium salt hydrate