Learn More
Isocyanure de p-Toluènesulfonylméthyl, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021819
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11486847
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14312.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 36635-61-7 | C9H9NO2S | 195.24 g/mol
p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide is a synthetic reagent used in the synthesis of triplet drugs with the 1,3,5-trioxazatriquinane skeleton, pyrroles, oxazoles and in imidazoles. It serves as an isonitrile component in a diastereoselective Passerini reaction. Furthermore, it is used in the Van Leusen reaction to convert aldehydes to nitriles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanure de p-toluène sulfonylméthyl est un réactif synthétique utilisé dans la synthèse de médicaments triplets avec le squelette 1,3,5trioxazatriquinane, les pyrroles, les oxazoles et les imidazoles. Il sert d’isonitrile dans la réaction diastéréosélective de Passerini. De plus, il est utilisé dans la réaction de Van Leusen pour convertir les aldéhydes en nitriles.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité, à l’air et à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36635-61-7
Formule moléculaire C9H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 195.24
Numéro MDL MFCD00000005
Clé InChI CFOAUYCPAUGDFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tosylmethyl isocyanide, tosmic, p-toluenesulfonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulphonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulfonylmethyl isocyanide, tosylmethylisocyanide, 1-isocyanomethylsulfonyl-4-methylbenzene, p-tolylsulfonyl methyl isocyanide, unii-c35fd6olh8, 1-isocyanomethyl sulfonyl-4-methylbenzene
CID PubChem 161915
Nom IUPAC 1-(isocyanométhylsulfonyl)-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide
Point de fusion 109°C to 114°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3592382
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 195.24
Pourcentage de pureté ≥97%