Learn More
IKA™ Agitateur numérique RW 20
GREENER_CHOICE
Code produit. 10388762 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Modèle:
RW 20 Digital
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10388762
Marque: IKA™ 0003593000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agite des volumes jusqu’à 20 litres (H2O). L’agitateur numérique IKA™ RW 20 présente une conception ergonomique, robuste et compacte. Comprend deux plages de vitesses pour une utilisation universelle de 60 à 2000 tr/min.
Agite des volumes jusqu’à 20 litres (H2O)
  • Affichage numérique
  • Conception robuste, compacte et ergonomique
  • Améliorations techniques sur les conceptions de série RW20 fiables
  • Avec entraînement à puissance constante
  • Comprend deux plages de vitesses pour une utilisation universelle de 60 à 2 000 tr/min.
  • Arbres d’agitateur à pousser (uniquement si fixe)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 72 à 600 tr/min (plage de vitesses I), 288 à 2 400 tr/min (plage de vitesses II)
Capacité 20 L
Affichage Numérique
Tension 220/240 - 100/115 V
Puissance 87 W
Profondeur (métrique) intérieure 212 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 10,5 mm
Dimensions (L x l x H) 212 x 88 x 294 mm
Hauteur (métrique) 294 mm
Diamètre de plaque supérieure (métrique) 13 mm
Largeur (métrique) 88 mm
Alimentation électrique 220 à 240 / 100 à 115 V, 50/60 Hz, 87 W
Fréquence 50/60 Hz
Certifications/Conformité DIN EN 60529
Taille du porte-échantillon 0,5 à 10 mm
Modèle RW 20 Digital
Type de protection IP20
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Couple 1,5 Nm
Type Agitateur
Viscosité 10 000 mPas
Poids (métrique) 3,1 kg