Learn More
Falcon™ Tubes à essai en polypropylène à fond rond
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
14 mL
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Diamètre (métrique):
12 mm
17 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Solution largement utilisée et référencée dans les protocoles de laboratoire
- Le bouchon à clipser à double position empêche la perte d’échantillons et permet une manipulation simple
- Stérile, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml (réf. 352002 non stérile)
Le fondement de résultats de recherche cohérents
- Fournir un confinement fiable des échantillons de liquides de laboratoire
- Les tubes en PP conviennent le mieux aux applications nécessitant une plus grande température et stabilité chimique
- Les bouchons à clipser à double position, les parois de jauge plus lourdes et la construction unique offrent un joint sûr et positif
- Matériaux d’emballage de style médical
- Puissance nominale de 3 000 FRC (les allégations FCR se réfèrent à la force centrifuge relative mesurée en g-force pour les matériaux d’une densité relative de 1,0, utilisée dans un rotor approprié avec un support amortissant et des précautions de sécurité corrects. Les tubes utilisés avec des solvants organiques à des températures inférieures à 0°C peuvent avoir des valeurs FCR inférieures.)
- Les tubes de 17 x 100 mm sont dotés de graduations imprimées en bleu et d’une zone d’écriture blanche
- Les dimensions et les volumes du tube sont approximatifs
Informations sur la commande
Bouchons à clipser également disponibles séparément
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Description | 3000 x G |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Jetable | Oui |
| Conditionnement | 1000/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Non |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Afficher plus |