Learn More
IKA™ Agitateur à plaque chauffante magnétique, 50°C à 500°C, céramique
GREENER_CHOICE
Code produit. 10625435 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Céramique
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10625435
Marque: IKA™ 0003581200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage d’agitation : 100 à 1500 tr/min ; Forme : Carré ; Taille : 180 x 180 mm
L’agitateur magnétique à plaque chauffante en céramique offre une excellente résistance aux produits chimiques.
  • Moteur puissant pour l’agitation de quantités de 5, 10 ou 15 litres (H2O)
  • Circuit de sécurité fixe de 550°C
  • Indicateur de la température pour éviter les brûlures.
  • Réglage précis de la température via l’affichage numérique (LED)
  • Affichage numérique des codes d’erreur
  • Panneau de commande surélevé pour protection contre toute fuite de liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 100/120/230 V
Fonctions de sécurité Circuit de sécurité fixe de 550°C
Fonctions d’agitation Agitateur magnétique avec chauffage et plaque chauffante en céramique offrant une excellente résistance aux produits chimiques
Alimentation électrique 230/120/100 V, 50/60 Hz
Modèle C-MAG HS 7
Caractéristiques de la semelle Raccordement pour capteur externe : ETS-D5
Longueur (impériale) 13 in
Dimensions 180 x 180 mm
Hauteur (métrique) 105 mm
max. (métrique) 50°C à 500°C
Température (impériale) 122°F to 932°F
Température ambiante 5°C à 40°C
Hauteur (impériale) 4.1 in.
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 220 mm
Longueur (métrique) 330 mm
Largeur (impériale) 8.7 in.
Puissance 1 020 W
Poids (impériale) 11 lb.
Poids (métrique) 5 kg
Type Agitateur
Forme Carré
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 10 L
Plage d’agitation 100 à 1 500 tr/min
Affichage LED