Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Heratherm™ General Protocol - 230 VCA 50/60 Hz
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Effectuez vos travaux quotidiens de laboratoire avec les étuves Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol. Elles offrent l’uniformité de la température, des réglages simples et une faible consommation d’énergie. Conçues pour une faible consommation d’énergie, grâce à une conception de porte unique et une émission de chaleur très efficace réduite par une bonne isolation thermique. Fonctions supplémentaires : minuteur intégré, écran très lisible et alarme de protection des échantillons.
Les étuves Heratherm General Protocol offrent le choix entre la convection par gravité pour un séchage et un chauffage en douceur ou la convection mécanique pour un séchage et un chauffage plus rapides et une plus grande uniformité de température. Les unités de convection par gravité sont conçues pour protéger les échantillons délicats tout en offrant une uniformité de température de ±4,4°C ou plus et une stabilité de température de ±0,4°C à 150°C. Les modèles à convection mécanique offrent une uniformité de température de ±2,8°C ou plus et une stabilité de température d’au moins ±0,3°C à 150°C.
- Cinq tailles (60, 100 ou 180, 400 ou 750 L)
- Températures de fonctionnement de 50° à 250°C
- Système d’alarme automatique en cas de surchauffe pour protéger les échantillons
- Consommation énergétique généralement basse
- Minuterie intégrée
- Excellent rapport encombrement/volume
- Chambres en acier inox résistant à la corrosion avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
- Fonctionnement facile par boutons tactiles et contrôle par microprocesseur
- Facile d’accès : les portes peuvent être ouvertes à plus de 180°C
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide |
| Capacité (métrique) | 65 L |
| max. (métrique) | 50°C à 250°C |
| Type | Convection naturelle |
| Nbre d’étagères | 2 fournis / 13 max. |
| Stabilité de la température | ± 0,4°C |
| Minuteur | Marche / arrêt |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 41.5 x 32.8 x 48 cm (16.3 x 12.9 x 18.9 po) |
| Dimensions (L x l x H) | 22,2 x 20,9 x 28,3 po (56,5 x 53 x 72 cm) |
| Longueur (impériale) | 22,2 in |
| Afficher plus |