Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur sous paillasse, pour usage professionnel
Code produit. 11971549 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
141 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11971549
Marque: Liebherr™ FKUV1610
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Stockage sécurisé en température positive, durable et ultra économe en énergie pour les produits non thermosensibles; Le réfrigérateur professionnel Liebherr™ est conçu pour les applications générales. Vous pouvez compter sur la qualité de fabrication Liebherr.
  • Réfrigérateur professionnel sous paillasse à usage général, 1 section, largeur 600 mm, capacité brute 134 L
  • Plage de température +1 / +15 °C, classe K4
  • Classe climatique (directive énergétique) : CC2
  • Système de refroidissement ventilé (dégivrage automatique) : extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale
  • Réfrigérant R 600a, puissance de raccordement 1,0 A, 220-240 V/50/1-ph, consommation d'énergie 225 kWh/an
  • Capacité nette de 130 litres
  • Affichage numérique de la température externe
  • Porte à fermeture automatique à <90° ; et serrure mécanique
  • Charge par étagère de 45 kg
Specifications
Capacité (métrique) 141 L
Gamme de températures 1°C à 15°C
Réfrigérant R600A
Modèle de porte Fermeture automatique avec serrure
Door Material Acier
Étagères 3 grilles réglables
Capacité (métrique) d’étagère 45 kg
Matériau de la hotte Acier
Intérieur Polystyrène blanc
Affichage Numérique
Couleur Blanc
Dégivrage Automatique
Modèle FKUV1610X
Dimensions (L x l x H) extérieures 60 cm × 61,5 cm × 83 cm (L × P × H)
Profondeur (métrique) intérieure 43,5 cm
Hauteur (métrique) intérieure 67 cm
Largeur (métrique) intérieure 44 cm
Ampérage 1 A
Tension 220/240 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 100 W
Consommation d’énergie 0,70 kWh/24 h
Poids à l’expédition (métrique) 38 kg
Poids (métrique) 36 kg