Learn More
Fisherbrand™ Pompe à palettes rotative à deux étages série FRVP
Code produit. 16244611 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Débit:
122 l/min (à 50 Hz)
280 l/min (à 50 Hz)
38 l/min. (à 50 Hz)
483 l/min (à 50 Hz)
85 l/min (à 50 Hz)
Modèle:
FRVP16
FRVP2
FRVP28
FRVP5
FRVP8
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16244611
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les pompes robustes et indispensables pour le fonctionnement en vide prolongé offrent une grande fiabilité et peu de maintenance dans une large gamme d’applications industrielles et de laboratoire
  • Conçu pour assurer une bonne longévité et fiabilité
  • Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et de revêtement résistant à la corrosion sur les surfaces internes
  • Conçu pour un environnement de travail plus propre
  • Réduction des émissions de brouillard d’huile
  • Températures de fonctionnement à froid
  • Pré-filtres internes et filtres à brouillard d’huile inclus (sauf FRVP28)
  • Entretien simple et rapide grâce au système poka-yoke qui évite les erreurs
  • Utilisation d’une huile de qualité supérieure pour des vidanges rapides et simples avec des intervalles de changement d’huile prolongés
  • Les niveaux d’huile peuvent être facilement surveillés via un grand orifice de visualisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Brides de connexion DN 16 KF, niveau de protection du moteur IP 54, accessoires : 2 L d’huile de qualité supérieure, filtre à brouillard d’huile d’échappement, adaptateur de buse de tuyau de 8 mm, bagues de centrage et de serrage
Régime moteur 1450 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 463 x 157 x 230 mm (sans poignée ni accessoires)
Modèle FRVP8
Niveau sonore < 50 dB(A)
Puissance 370 W
Poids (métrique) 22,5 kg
Débit 122 l/min (à 50 Hz)
À utiliser avec Fonctionnement sous vide prolongé
Type de pompe Pompe à vide rotative à deux étages
Capacité d’huile 1 000 ml
Applications Chemistry: Lignes Schlenk, boîtes à gants, sciences de la vie : lyophilisateurs, concentrateurs à vide, étuves à vide (< 0,1 mbar), industriel : fours à vide, vacuums d’isolement, analytique : comme pompes de support de remplacement pour spectromètres de masse, R&D général : pour l’évacuation des systèmes à vide et des chambres à des niveaux de vide fins (10-3 mbar)
Pression maximale Sans ballast à gaz partiel : 5 x 10-4 mbar, sans ballast à gaz total : 2 x 10-3 mbar, avec un total de ballast à gaz : 2 x 10-3 mbar
Tension 230 V