Description
- Réduit la contamination de l’opérateur, mais aussi des produits et procédés sensibles dans une atmosphère protégée
- Protège contre les particules radioactives et les agents infectieux
- La blouse hygiénique microporeuse et anti-statique est confortable et légère
- Blouse en polypropylène revêtue de polyéthylène laminé pour une étanchéité hydrophobe étanche
- Disponible en plusieurs tailles et types de fermeture
Spécification
Spécification
| Type de produit | Toge polyvalente |
| Dimensions | Moyen |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Particules radioactives, agents infectieux |
| Afficher plus |