Description
- Offre une protection adéquate similaire aux tabliers standard
- À usage unique, la blouse en polyéthylène est économique
- Disponible en une seule taille
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Équipement de protection individuelle de catégorie I |
| Sexe | Unisexe |
| Nbre de poches | Aucun |
| Type de produit | Blouse de visiteur |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de collier | Avec hotte |
| Type de manchon | Manche longue |
| Afficher plus |