Learn More
HOPEN Cuve en PP hygiénique avec col, blanc
Code produit 17216760 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grand
Très grand
2XL
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17216760 Moyen 50 pièces
17226760 Grand 50 pièces
17236760 Très grand 50 pièces
17246760 2XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17216760 Fournisseur HOPEN Code fournisseur 40.632/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.16€
    57.76€ / 50 pièces
    Économisez 10.40€
    15% de réduction
Expédition estimée: 25-01-2027
Blouse d'hygiène avec fermeture éclair et poche intérieure gauche.
  • Blouse d’hygiène PP
  • Classique avec col
  • Poignets élastiques
  • Avec une poche intérieure sur le côté gauche
  • Avec fermeture à glissière
  • 40 g/m2
  • Blanc
Spécification
Dimensions Moyen
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Type de manchette Élastique
Comprend Col