Learn More
Medicom™ HOPEN Gants transparents en polyéthylène
Code produit 17367779 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grande
Conditionnement:
5000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17367779 Grande 5000 pièces
17357779 Moyen 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17367779 Fournisseur Medicom™ Code fournisseur 30.301/L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.19€
    44.45€ / 5000 pièces
    Économisez 7.74€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
HOPEN Les gants en polyéthylène sont sans poudre et transparents, et idéaux pour une utilisation à court terme.
  • La matière première en polyéthylène offre une bonne dextérité
  • Gant ambidextre sans puissance
  • Recommandé pour une utilisation à très court terme (stations-service, vente au détail)
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Industriel
Couleur Translucide
Jetable Usage unique
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.02 mm
Latex Free Oui
Matériau Polyéthylène
Palm Thickness (English) 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.02 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants non stériles
Dimensions Grande
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 0,79 mil
Épaisseur (métrique) 0.02 mm
Longueur (impériale) 10,6 in
Longueur (métrique) 270.3 mm