Learn More
Kolmi Hopen™ Surchaussures en polypropylène SafeFeet avec SkidGuard
Code produit 17700159 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, rose
Blanc, vert
Dimensions:
Très grand
2XL
Conditionnement:
300 pièces
400 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions Conditionnement
17700159 Blanc 2XL 300 pièces
17780149 Blanc, rose Très grand 400 pièces
17790149 Blanc, vert Très grand 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17700159 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur H07101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.46€
    73.77€ / 300 pièces
    Économisez 15.69€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Aidez à prévenir les chutes sur le lieu de travail grâce à ces surchaussures en polypropylène antidérapantes.
  • Semelles étanches et antidérapantes
  • Respirabilité et légèreté
  • Support de cheville rembourré
  • Polypropylène non tissé avec semelles en polyéthylène
  • Fabriqué en France
Spécification
Dimensions 2XL
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Épaisseur 60 μm
À utiliser avec (application) Médical, industriel
Certifications/Conformité ISO 13485, (UE) 2017/745
Quantité d’emballage 300 Paquet
Poids (métrique) 34 g/m2