Learn More
Kolmi Hopen™ Surchaussures isoguard™ blanches avec semelle en plastique
Code produit 17710099 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
200 Paquets
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
17710099 200 Paquets 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17710099 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur 10.005V
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Surchaussures blanches avec semelles colorées antidérapantes à utiliser dans les environnements médicaux, industriels et de laboratoire.
  • Permet d’éviter les chutes ou les glissades
  • Polypropylène non tissé avec semelle en polyéthylène
  • Utilisé dans les environnements ISO 3 et supérieurs en raison de la faible émission de particules
  • Conserver entre 5°C et 40°C
  • Ne pas exposer à l’humidité et au soleil
  • Fabriqué en France
Spécification
Dimensions Très grand
Matériau Polypropylène, Polyéthylène
Couleur Blanc, vert
Jetable Usage unique
Épaisseur 60 μm
À utiliser avec (application) Médical, industrie, laboratoire
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 9001
Quantité d’emballage 200 Paquets
Dimensions (L x l) 400 x 160 mm
Poids (métrique) 35 g/m2