Learn More
Kolmi Hopen™ Charlottes à clips sans latex dans un distributeur mural, 10 g/m2
Tous les produits Medicom ProduitsDescription
- Comfortable Clip Cap peut être utilisé par les infirmiers ou les patients en salle d’opération
- Recommandé pour l’industrie industrielle ou l’industrie alimentaire
- Extensible et adapté à toutes les coiffures
- Très extensible - peut entourer toute la tête de l'utilisateur
- Élastique synthétique, sans latex, sous l’ourlet
Spécification
Spécification
| Type de produit | Charlotte à clip |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de conception | Charlotte à clip |
| Sans latex | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Certifications/Conformité | ISO 13485, ISO 9001 |
| Certifications / conformité (Europe) | NF EN ISO 903-1, NF EN ISO 9073-2, NF EN ISO 9073-3, EN ISO 14971 |
| Quantité | 300 Paquet |
| Afficher plus |