Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ Masque médical de type IIR résistant aux éclaboussures avec sangles de tête
Tous les produits Medicom ProduitsDescription
- Résistant aux projections de liquides avec des niveaux de pression allant jusqu'à 16 kPa
- Boucles de tête souples pour un confort et une sécurité optimaux
- Le pliage anatomique réduit l’exposition au visage
- pièce nasale intégrée
- Filtre sans fibre de verre
- Production dans ISO 8 salles blanches (contrôle des particules et microbiologique)
- Emballés individuellement pour garantir une meilleure propreté du masque
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Fastening Type | Sangles élastiques |
| Matériau | Polypropylène |
| Dimensions (L x l) | 230 x 100 mm |
| Certifications / conformité (Europe) | CE, (UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019 |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Médical |
| Sans latex | Oui |
| Quantité d’emballage | 50 Pk. |