Learn More
Kolmi Hopen™ Chaussures universelles avec semelle Chevron imprimée
Code produit 17720159 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17720159 Bleu 500 pièces
17710159 Blanc 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17720159 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur H10020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.58€
    67.15€ / 500 pièces
    Économisez 10.43€
    13% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Fabriquées en polypropylène avec une semelle en latex, ces chaussures offrent des propriétés antidérapantes dont vous avez besoin lors de la marche sur des surfaces lisses.
  • Semelle avec impression “herringbone”
  • Chevilles élastiques
  • Polypropylène avec semelle en latex
  • Parfaitement adaptées aux surfaces lisses dans des environnements secs
Spécification
Dimensions Universal
Matériau Polypropylène, Latex
Latex Free Non
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Industrie
Certifications/Conformité ISO 9001
Quantité d’emballage 500 Paquet
Dimensions (L x l) 400 x 170 mm
Poids (métrique) 40 g/m2