Learn More
Kolmi Hopen™ Surchaussures en polyéthylène très résistantes
Code produit 17730099 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
380 x 165 mm
Conditionnement:
400 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17730099 380 x 165 mm 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17730099 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur 10.110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.00€
    83.76€ / 400 pièces
    Économisez 11.24€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-11-2026
Surchaussures plus résistantes pour supporter les environnements industriels difficiles.
  • Surchaussures étanches extrêmement résistantes
  • Matériau en polyéthylène renforcé à 100 %
  • Utilisation possible en extérieur
  • Résistent au sol humide ou rugueux
  • Bonne résistance mécanique à l’abrasion et à certains pro
Spécification
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Épaisseur 80 μm
À utiliser avec (application) Médical, industriel, laboratoire
Certifications / conformité (Europe) CE, EN ISO 9001
Quantité d’emballage 400 Paquets
Dimensions (L x l) 380 x 165 mm