Learn More
Hopen™ Masques pour salle blanche en bec de canard Iso Air
Code produit 17744789 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grand
Conditionnement:
300 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17744789 Grand 300 pièces
17754789 Moyen 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17744789 Fournisseur Hopen™ Code fournisseur 60.754L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.21€
    146.96€ / 300 pièces
    Économisez 20.25€
    12% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Les masques pour salle blanche en bec de canard ISO Air fournissent une grande chambre respiratoire et sont fabriqués avec l’approche Mass Balance à partir de matériaux recyclés.
  • Faible émission de particules : Test Helmke drum pour une utilisation dans des salles blanches
  • Grande efficacité de filtration des particules, des bactéries et des virus
  • Adaptable aux utilisateurs et aux protocoles avec deux tailles disponibles
  • Très respirant grâce à une grande chambre respiratoire
  • La technologie Softex limite le risque de contamination par les particules tout en réduisant le risque d’irritation cutanée pour l’utilisateur
  • Le pince-nez réglable et malléable empêche les lunettes de s’embuer
  • La gamme ISO AIR est fabriquée dans une salle blanche classée ISO 8
  • Fabriqué en France
Spécification
Type de produit Masque facial pour salle blanche
Couleur Blanc
Dimensions Grand
Modèle Sachet, 60.754
Certifications/Conformité Grade B
Cleanroom Class Classe 1 (ISO 3)
À utiliser avec (application) Secteur