Learn More
Kolmi Hopen™ Distributeur de charlottes à clip INOX™ Premium
Code produit 17750099 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Distributeur de charlottes à clip Premium ; couleur : Blanc ; matériau : Acier inox ; profondeur (métrique) : 200 mm ; hauteur (métrique) : 400 mm ; largeur (métrique) : 200 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17750099 Distributeur de charlottes à clip Premium ; couleur : Blanc ; matériau : Acier inox ; profondeur (métrique) : 200 mm ; hauteur (métrique) : 400 mm ; largeur (métrique) : 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17750099 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur 20.B1050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.32€
    227.71€ / 1 pièces
    Économisez 31.61€
    12% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Distributeur de qualité supérieure pour tous les types de charlottes, couvre-barbes, surchaussures, surbottes, manchettes et autres en vrac.
  • Conforme à la méthode HACCP
  • Convient à toutes les marques
  • Nettoyage aisé
  • Fixation murale (vis et chevilles fournies)
Spécification
Couleur Argent
Profondeur (métrique) 200 mm
Largeur (métrique) 200 mm
Hauteur (métrique) 400 mm
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Médical, dentaire, industriel