Learn More
Kolmi Hopen™ Charlottes bonnets chirurgicaux universels
Code produit 17750149 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Vert
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17750149 Bleu 100 pièces
17760149 Vert 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17750149 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur C13600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.82€
    25.86€ / 100 pièces
    Économisez 4.96€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Protégez l’environnement chirurgical et le travailleur de la santé grâce à ces charlottes universelles et rationalisées.
  • Tissu non tissé et extensible aéré
  • Esthétique agréable tout en dissimulant la tête et les cheveux
  • Coutures repliables
  • Réglage de la hauteur en retournant le bord
  • Composé de 80 % de viscose et de 20 % de copolymère d’éthylène-acétate de vinyle
  • 40 g/m2 (poids de tissu)
  • Fabriqué en France
Spécification
Matériau Copolymère de viscose
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Type de conception Bonnet
Certifications/Conformité CE, (UE) 2017/745
Quantité 100/paquet
Comprend Boîte de charlottes et distributeurs