Learn More
Kolmi Hopen™ Distributeur de kit visiteurs INOX™ Premium
Code produit 17760099 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Distributeur de kit visiteurs Premium ; certifications / conformité : ISO 9001 ; matériau : Acier inoxydable ; couleur : Argent ; hauteur (métrique) : 410 mm ; Largeur (métrique) : 200 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17760099 Distributeur de kit visiteurs Premium ; certifications / conformité : ISO 9001 ; matériau : Acier inoxydable ; couleur : Argent ; hauteur (métrique) : 410 mm ; Largeur (métrique) : 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17760099 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur 20.B1060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.29€
    62.27€ / 1 pièces
    Économisez 8.02€
    11% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Distributeur de qualité supérieure pour kits visiteurs destinés au maintien des conditions d’hygiène.
  • Conforme à la méthode HACCP
  • Convient à toutes les marques
  • Nettoyage aisé
  • Les kits sont faciles à utiliser
Spécification
Couleur Argent
Profondeur (métrique) 200 mm
Largeur (métrique) 200 mm
Hauteur (métrique) 410 mm
Matériau Acier inoxydable
Certifications/Conformité ISO 9001