Learn More
Kolmi Hopen™ Masques médicaux Op-Air™ Type II avec contours d’oreille
Tous les produits Medicom ProduitsDescription
- Milieu de filtration élevé (polypropylène)
- Deux bandes élastiques larges et confortables
- Bords en polypropylène très doux
- Le pliage anatomique limite l’exposition au visage
- Barre de nez anti-buée intégrée
- Filtre sans fibre de verre
- Produit dans une salle blanche ISO 8 (contrôle des particules et microbiologique)
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Fastening Type | Contours d’oreille |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | Plissée |
| Certifications / conformité (Europe) | (UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, EN ISO 14971 |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Médical |
| Quantité d’emballage | 2000 Paquets |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?