Learn More
Kolmi™ Masque Op Air Pro Oxygen FFP2 NR D Mass Balance
Code produit 17764789 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17764789 M 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17764789 Fournisseur Kolmi™ Code fournisseur M52014WHMB
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le masque FFP2 Op Air Pro Oxygen est facile à mettre en place et offre une grande respirabilité grâce à des matières premières de haute qualité. Fabriqué avec l’approche Mass Balance à partir de matériaux recyclés.
  • Demi-masque filtrant, classe d’efficacité FFP2 NR D, développé pour protéger contre les aérosols et les particules solides et liquides.
  • Certifié de type IIR, il protège l’environnement contre les gouttelettes émises par l’utilisateur et le protège contre les éventuelles projections de fluides corporels.
  • Fixation à l’arrière de la tête en maille soudée par ultrasons pour un confort optimal.
  • Grâce à sa forme et à l’utilisation de matériaux souples, l’OP-air Pro Oxygen s’adapte parfaitement au visage pour limiter les fuites vers l’intérieur.
  • Ce masque est hypoallergénique et a été testé dermatologiquement.
  • OP-air Pro Oxygen est fabriqué en France.
Spécification
Certifications/Conformité EN 149 : 2001 + A1 : 2009, DM classe I, EN 14683 : 2019 + AC : 2019
Couleur Blanc
Dimensions M
À utiliser avec (application) Secteur
Modèle Sachet
Strap Attachment Type Bandeau