Description
- 100 % polypropylène filé-lié, non tissé
- Tissu souple et résistant
- Assemblage par collage
- Support de cheville rembourré
- Fabriqué en France
Spécification
Spécification
| Dimensions | Grand |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Modèle | H03602A |
| À utiliser avec (application) | Médical, industriel |
| Certifications / conformité (Europe) | (UE) 2017/745 |
| Quantité d’emballage | 500 Paquet |
| Dimensions (L x l) | 380 x 190 mm |