Learn More
Kolmi Hopen™ Masque médical Op-Air™ Type IIR avec visière
Code produit 17770209 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Miel
Conditionnement:
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17770209 Bleu 25 pièces
17790209 Miel 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17770209 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur M35111V30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.33€
    30.56€ / 25 pièces
    Économisez 6.77€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ce masque médical résistant aux éclaboussures avec contours d’oreille est conçu pour les personnes avec la peau sensible ou une barbe.
  • Protection contre les liquides humains, les bactéries, les particules et les virus
  • Le pliage anatomique réduit l’exposition au visage
  • Couche intérieure conçue pour éliminer l’humidité et la sueur
  • Visière en polyester transparent avec traitement anti-buée des deux côtés
Spécification
Couleur Bleu
Fastening Type Contours d’oreille
Matériau Polypropylène
Dimensions (L x l) 175 x 90 mm
Modèle Plissée
Certifications / conformité (Europe) CE, (UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Médical
Sans latex Oui
Quantité d’emballage 25 Paquets