Learn More
Medicom WeePro Labo Combinaison intégrale stérile avec bottes, type 5/6
Code produit 17819311 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
25 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17819311 M 25 pièces
17874116 S 25 pièces
17809301 L 25 pièces
17839311 XL 25 pièces
17819301 2XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17819311 Fournisseur Medicom Code fournisseur WLPLMIS02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.84€
    268.73€ / 25 pièces
    Économisez 50.11€
    15% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Combinaison stérilisée par irradiation gamma et vêtements compatibles avec les salles blanches. ISO classe 4.
  • Nouveaux matériaux MICROMIUM™ , léger et très faible encrassement
  • Vêtements compatibles pour salles blanches de ISO classe 4
  • Combinaison anti-éclaboussures chimiques, catégorie III type 5/6
  • Double emballage entièrement scellé
  • Vêtements stérilisés par irradiation gamma
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Tissu microporeux
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique (cousue)
Type de cheville Élastique recouvert
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Lié
Stérilité Stérile
Résistance Produits chimiques
Sans latex Non
Nbre de poches Aucun
Cleanroom Class Clase 10-100.000 (ISO 4-8)