Learn More
Medicom WeePro Labo Combinaison stérile, type 5/6
Code produit 17829301 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17829301 M 25 pièces
17889301 L 25 pièces
17839301 XL 25 pièces
17899301 2XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17829301 Fournisseur Medicom Code fournisseur WLPLMS02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.29€
    237.58€ / 25 pièces
    Économisez 45.71€
    16% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Combinaison stérilisée par irradiation gamma et vêtements compatibles avec les salles blanches. ISO classe 4.
  • Nouveaux matériaux MICROMIUM™ , léger et très faible encrassement
  • Vêtements compatibles pour salles blanches de ISO classe 4
  • Combinaison anti-éclaboussures chimiques, catégorie III type 5/6
  • Double emballage entièrement scellé
  • Vêtements stérilisés par irradiation gamma
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Tissu microporeux
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique (cousue)
Type de cheville Élastique recouvert
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Lié
Stérilité Stérile
Résistance Líquidos
Sans latex Non
Nbre de poches Aucun
Cleanroom Class Clase 10-100.000 (ISO 4-8)