Learn More
Medicom Combinaison WeePro à col montant, type 5/6
Code produit 17853745 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17853745 M 50 pièces
17863745 L 50 pièces
17873745 XL 50 pièces
17883745 2XL 50 pièces
17893745 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17853745 Fournisseur Medicom Code fournisseur WLPC02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.91€
    198.87€ / 50 pièces
    Économisez 29.04€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Conformes aux normes en matière de risques biologiques et de particules radioactives, et fabriqués dans un matériau respirant pour un meilleur confort.
  • Matière respirante pour un meilleur confort
  • Rabat auto-adhésif sur la fermeture éclair
  • Traitement antistatique pour faciliter la dissipation des charges électrostatiques
  • Fermeture éclair à double sens
  • Chevilles et taille élastiquées pour un meilleur ajustement
  • Standardisé contre les risques biologiques et les particules radioactives
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Tissu composite microporeux
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Tricoté
Type de goulot À collier
Type de cagoule Sans capuche
Type de bouchon Fermeture à glissière à double sens
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques, Particule