Learn More
Medicom WeePro Labo Combinaison, type 5/6
Code produit 17859301 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17859301 M 25 pièces
17869301 L 25 pièces
17879291 XL 25 pièces
17879301 2XL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17859301 Fournisseur Medicom Code fournisseur WLPLM02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.08€
    207.58€ / 25 pièces
    Économisez 39.50€
    15% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Combinaison anti-éclaboussures chimiques standardisée, compatible avec les vêtements de salle blanche. ISO classe 4.
  • Nouveaux matériaux MICROMIUM™ , léger et très faible encrassement
  • Vêtements de salle blanche compatibles avec la classe ISO 4
  • Combinaison de protection chimique normalisée, catégorie 3, type 5/6
  • Double emballage entièrement scellé
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Laminé en polyéthylène microporeux
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique (cousue)
Type de cheville Élastique recouvert
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière à double sens
Type de couture Lié
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques
Sans latex Non
Nbre de poches Aucun
Cleanroom Class Clase 10-100.000 (ISO 4-8)