Learn More
Medicom Manchon WeePro, type PB 6
Code produit 17878209 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 cm
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17878209 50 cm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17878209 Fournisseur Medicom Code fournisseur WLME00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    121.75€ / 200 pièces
    Économisez 10.25€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Hautement imperméable aux éclaboussures de liquide et fabriqué en matériau non pelucheux afin d'éviter toute contamination dans les zones contrôlées.
  • Matériau hautement imperméable aux éclaboussures de liquide
  • Poids du tissu : 63 g/m³
  • Matériau non pelucheux pour éviter toute contamination dans les zones contrôlées
  • Matériau traité antistatiquement pour faciliter la dissipation des charges électrostatiques
  • Poignets élastiqués aux deux extrémités pour un meilleur confort
  • Longueur 50 cm
Spécification
Dimensions Universel
Matériau Tissu microporeux
Couleur Blanc
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Type de bouchon Extrémités Éligibles
Type de couture Piqué
Sans latex Non
Longueur (impériale) 1.64 ft.
Longueur (métrique) 50 cm