Learn More
MEDICOM Safetouch™ Gants en poudre en latex Vitals
Code produit 31781286 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781286 XS 1000 pièces
31781354 Standard 1000 pièces
31781363 Moyen 1000 pièces
31781332 Grande 1000 pièces
31781399 XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31781286 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 1121A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.23€
    52.22€ / 1000 pièces
    Économisez 3.01€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Le gant en latex en poudre SAFETOUCH™ Vitals offre élasticité et grande dextérité pour des usages médicaux et industriels nécessitant une protection fiable.
  • Grande élasticité et très bonne dextérité
  • Gant étanche et hermétique
  • Poudré
  • Le latex offre une excellente sensibilité au toucher
  • Contre-indication : le latex est une matière naturelle contenant des protéines allergènes
  • Recommandé dans les milieux médicaux et industriels
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Industriel, Soins de santé
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Poudré Poudré
Type de produit Gants jetables en latex
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.08 mm
Longueur (impériale) 9,45 in
Longueur (métrique) 240 mm