Learn More
MEDICOM Kolmi™ Masque d’attachage Feeldry Type IIR
Code produit 31781289 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Vert
Conditionnement:
300 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31781289 Blanc 300 pièces
31781288 Bleu 300 pièces
31781379 Vert 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31781289 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur M3400140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.13€
    41.84€ / 300 pièces
    Économisez 5.29€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kolmi™ Masque Feeldry Type IIR : protège les autres et le porteur des éclaboussures de liquide biologique avec un confort durable.
  • Protège l’environnement contre les gouttelettes émises par le porteur tout en protégeant contre les éclaboussures de fluides biologiques
  • Efficace contre les bactéries, particules et virus (BFE, PFE et VFE)
  • Kolmi Les masques présentent le pliage exclusif en origami pour un meilleur confort et une coupe idéale sur le visage du porteur
  • Dotées d’une bande nasale large et ultra-flexible, elles assurent un excellent ajustement au visage et limitent efficacement les fuites autour du nez, réduisant ainsi significativement la buée
  • Pour un confort maximal, la couche intérieure est conçue avec un matériau qui limite l’irritation du visage
  • Avec la technologie Feeldry, la couche intérieure a été spécialement conçue pour absorber la transpiration et éviter la sensation d’humidité à l’intérieur du masque
  • Hypoallergénique
  • NOUVEL EMBALLAGE : Chaque attache est pliée sous chaque masque pour un retrait pratique et propre
Spécification
Type de produit Masque facial médical/procédural
Couleur Blanc
Fastening Type Attaches
Matériau Polypropylène
Dimensions Taille unique
Stérilité Non stérile
Modèle Plissée