Learn More
MEDICOM Safetouch™ Gants en latex sans poudre Vitals
Code produit 31781299 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781299 XS 1000 pièces
31781285 Standard 1000 pièces
31781382 Moyen 1000 pièces
31781312 Grande 1000 pièces
31781392 XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31781299 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 1122A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.56€
    61.04€ / 1000 pièces
    Économisez 3.52€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Le gant en latex sans Safetouch™ poudre Vitals assure la dextérité et une barrière fiable contre les micro-organismes, tout en limitant les irritations.
  • Haute élasticité et très bonne dextérité
  • Gant étanche et hermétique
  • Le latex offre une excellente sensibilité au toucher
  • Contre-indication : le latex est une matière naturelle contenant des protéines allergènes
  • Recommandé dans les milieux médicaux et industriels
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Industriel, Soins de santé
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants jetables en latex
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.08 mm
Longueur (impériale) 9,45 in
Longueur (métrique) 240 mm