Description
- Protège l’environnement contre les gouttelettes émises par le porteur tout en protégeant contre les éclaboussures de fluides biologiques
- Efficace contre les bactéries, particules et virus (BFE, PFE et VFE testés)
- Kolmi Les masques présentent le pliage exclusif en origami pour un meilleur confort et une coupe idéale sur le visage du porteur
- Dotées d’une bande nasale large et ultra-flexible, elles assurent un excellent ajustement au visage et limitent efficacement les fuites autour du nez, réduisant ainsi significativement la buée
- Hypoallergénique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Masque facial médical/procédural |
| Couleur | Bleu |
| Fastening Type | Attaches |
| Matériau | Polypropylène |
| Dimensions | Taille unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Plissée |