Learn More
MEDICOM Tablier PP Safewear
Code produit 31781306 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781306 Universel 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781306 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 50.753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.30€
    60.64€ / 100 pièces
    Économisez 7.66€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Le tablier en polypropylène est confortable, léger et respirant, offrant une protection durable pour les environnements professionnels secs.
  • Agréable et léger, le polypropylène est très respirant
  • Résistants aux déchirures
  • Fermeture du dos avec des attaches à la taille
  • S’adapte à différentes formes de corps
Spécification
Type Tablier
Dimensions Universel
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de bouchon Attaches réglables
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l) 110 x 70 cm