Learn More
MEDICOM Safetouch™ Gants en nitrile des signes vitaux
Code produit 31781313 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781313 XS 1000 pièces
31781319 Standard 1000 pièces
31781411 Moyen 1000 pièces
31781378 Grande 1000 pièces
31781330 XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31781313 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 1193NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.27€
    43.75€ / 1000 pièces
    Économisez 2.52€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
SafeTouch™ Gant d’examen nitrile des signes vitaux (EPI Cat. III et MD) offre une protection essentielle et une bonne dextérité pour un usage quotidien.
  • Bonne dextérité
  • Excellente prise en temps humide et sec grâce à des doigts texturés
  • Recommandé dans les milieux médicaux et industriels
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Industriel, Soins de santé
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (Metric) 0.09 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.07 mm