Learn More
MEDICOM Salopettes Weeback™ Type 5/6
Code produit 31781316 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781316 S 50 pièces
31781398 M 50 pièces
31781409 L 50 pièces
31781297 XL 50 pièces
31781318 2XL 50 pièces
31781418 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31781316 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur WLB01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.37€
    268.44€ / 50 pièces
    Économisez 33.93€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
La salopette WEEBACK™ Type 5/6 offre une protection contre les éclaboussures imperméables tout en assurant un confort optimal grâce à son SMS dos respirant.
  • Joints thermoscellés imperméables aux liquides et aux éclaboussures aérosols
  • Triangle de l’entrejambe renforcé pour une meilleure durabilité
  • Taille élastique pour un meilleur ajustement
  • Résistance mécanique significative lors de travaux intenses
  • Matériau traité avec des propriétés antistatiques facilitant la dissipation des charges électrostatiques
Spécification
Type de produit Vêtements de protection chimique
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau Stratifié de polyéthylène microporeux (non tissé)
Couleur Blanc, Bleu
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Ruban adhésif
Stérilité Non stérile
Résistance Liquide