Learn More
MEDICOM Weejet™ Manchons de type PB 3/4/6
Code produit 31781324 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781324 Universel 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781324 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur WLMEJ00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.56€
    264.16€ / 200 pièces
    Économisez 33.40€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
WeeJet™ Manchons PB 3/4/6 : protection chimique/biologique solide avec un revêtement HDPE imperméable et des joints thermoscellés.
  • Le revêtement HDPE offre une excellente protection contre les produits chimiques à haute concentration, ainsi que contre les risques biologiques
  • Les joints étanches et recouverts à la chaleur offrent une imperméabilité contre les éclaboussures sous pression ou les aérosols
  • Le passage élastique du pouce assure une jonction constante avec le gant protecteur
  • L’autre extrémité du poignet est élastiquée
  • Matériau traité antistatique, facilitant la dissipation des charges électrostatiques
  • Protection idéale contre : les produits pétroliers, les acides tels que l’acide nitrique ou le sulfurique, les poudres fines et les eaux usées
Spécification
Dimensions Universel
Type de produit Manchon résistant aux produits chimiques
Matériau Polyéthylène
Couleur Jaune
Stérilité Non stérile
Modèle Manchon avec trou pour le pouce
Jetable Usage unique
Type de couture Ruban adhésif
Longueur (impériale) 19,68 in
Longueur (métrique) 50 cm