Learn More
MEDICOM Kolmi™ Masque d’attache Feeldry Type II
Code produit 31781325 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Taille unique
Conditionnement:
360 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781325 Taille unique 360 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31781325 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur M2410140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.36€
    49.15€ / 360 pièces
    Économisez 6.21€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Kolmi™ Masque Feeldry Type II : protège les autres contre les gouttelettes grâce à une haute filtration et un confort durable grâce à la technologie Feeldry.
  • Protège l’environnement contre les gouttelettes émises par le porteur
  • Efficace contre les bactéries, particules et virus (BFE, PFE et VFE)
  • Kolmi Les masques présentent le pliage exclusif en origami pour un meilleur confort et une coupe idéale sur le visage du porteur
  • Dotées d’une bande nasale large et ultra-flexible, elles assurent un excellent ajustement au visage et limitent efficacement les fuites autour du nez, réduisant ainsi significativement la buée
  • Pour un confort maximal, la couche intérieure est conçue avec un matériau qui limite l’irritation du visage
  • Avec la technologie Feeldry, la couche intérieure a été spécialement conçue pour absorber la transpiration et éviter la sensation d’humidité à l’intérieur du masque
  • Hypoallergénique
Spécification
Type de produit Masque facial médical/procédural
Couleur Bleu
Fastening Type Attaches
Matériau Polypropylène
Dimensions Taille unique
Stérilité Non stérile
Modèle Plissée