Learn More
MEDICOM Tablier d’éducation physique de sécurité sécurisé, 30 μm
Code produit 31781327 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31781327 Blanc 1000 pièces
31781342 Bleu 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31781327 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 50.401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.56€
    72.38€ / 1000 pièces
    Économisez 4.18€
    5% de réduction
Expédition estimée: 02-11-2026
Le tablier en polyéthylène avec des attaches extensibles en PE assure une protection hygiénique et pratique, grâce à un système de distribution individuel.
  • Fixé avec des liaisons PE extensibles résistantes
  • Système de distribution un par un pour éviter la contamination de tout le lot lorsque le tablier est retiré de son sac distributeur
  • Possibilité de codage couleur
  • Il s’adapte à différentes formes de corps
  • Contact alimentaire
Spécification
Type Tablier
Dimensions Universel
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de bouchon Attaches réglables
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l) 120 x 70 cm