Learn More
MEDICOM Salopette Weepro™ Max+ Type 4/5/6
Code produit 31781336 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781336 M 50 pièces
31781352 L 50 pièces
31781404 XL 50 pièces
31781367 2XL 50 pièces
31781307 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31781336 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur WLPMP02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.79€
    285.67€ / 50 pièces
    Économisez 36.12€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
La combinaison WEEPRO™ Max+ Type 4/5/6 est conçue pour des environnements à haut risque, de l’enlèvement de l’amiante aux industries chimiques et nucléaires.
  • Joints thermoscellés résistants aux éclaboussures de liquide et aux aérosols
  • Matériau traité antistatique pour faciliter la dissipation des charges électrostatiques
  • Poignets, chevilles et taille élastiques pour un meilleur ajustement
  • Rabat autocollant au-dessus de la double fermeture éclair avec protège-menton pour une étanchéité totale avec le masque
  • Capot à 3 panneaux pour une liberté totale de mouvement
  • Certifié contre les particules radioactives
  • Certifié contre les risques biologiques
Spécification
Type de produit Vêtements de protection chimique
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Stratifié de polyéthylène microporeux (non tissé)
Couleur Blanc, Orange
Jetable Usage unique
Type de taille Étalon
Type de cheville Élastique
Type de manchette passe pouce
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Ruban adhésif
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques, Liquide