Learn More
MEDICOM Integra Gants à haut risque en PVC
Code produit 31781339 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
200 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781339 Grande 200 pièces
31781393 Moyen 200 pièces
31781368 Standard 200 pièces
31781420 XL 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31781339 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 30.G52N/L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    994.69€
    883.04€ / 200 pièces
    Économisez 111.65€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Le Integra gant PVC à haut risque est un EPI de catégorie III, protégeant efficacement contre les risques mécaniques et chimiques grâce à sa manche étanche de 400 mm.
  • Le gant en PVC est conçu pour protéger les mains contre les dangers mécaniques et chimiques
  • Le gant est en PVC blanc avec une longue poignée translucide en PVC de 400 mm de long
  • Le gant est étanche et hermétique
  • Il est particulièrement recommandé pour l’industrie chimique, la maintenance et l’industrie lourde : agriculture, construction, collecte des déchets, blanchisserie et nettoyage industriel
Spécification
Applications Industriel
Couleur Blanc
Latex Free Oui
Matériau PVC
Type de produit Gants jetables
Dimensions Grande