Learn More
MEDICOM Safetouch™ Gants en nitrile X'Tra
Code produit 31781340 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781340 Grande 500 pièces
31781295 Moyen 500 pièces
31781405 Standard 500 pièces
31781401 XL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31781340 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur 30.350N/L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.70€
    308.67€ / 500 pièces
    Économisez 39.03€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
SafeTouch™ X'Tra offre des performances de haut niveau avec un long manchet, une double chloration et une prise en main dans des réglages exigeants.
  • Confort et dextérité optimaux
  • Manchette longue 355 mm
  • Excellente prise en temps humide et sec grâce à des doigts texturés
  • Protège contre les micro-organismes, la contamination radioactive et protège le porteur contre les produits chimiques testés
  • Chloration interne et externe pour un port facile et un double gant
  • Recommandé dans les laboratoires nucléaires contre la contamination radioactive
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Industriel, Laboratoire
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (Metric) 0.18 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (Metric) 0.15 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions Grande
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.15 mm