Description
- Grande élasticité et confort optimal
- Offre une excellente prise en main des objets et facilite leur manipulation
- Gant étanche et hermétique
- Recommandé dans les milieux médicaux, industriels et agroalimentaires
Spécification
Spécification
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Industriel, Soins de santé |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (Metric) | 0.1 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Palm Thickness (Metric) | 0.07 mm |
| Poudré | Sans poudre |
| Afficher plus |