Learn More
MEDICOM Salopette Intégrale Weepro™ Max Type 4/5/6
Code produit 31781345 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31781345 S 50 pièces
31781369 M 50 pièces
31781290 L 50 pièces
31781385 XS 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31781345 Fournisseur MEDICOM Code fournisseur WLPMI01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.86€
    367.40€ / 50 pièces
    Économisez 46.46€
    11% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
La combinaison WEEPRO™ Max Integral Type 4/5/6 offre une protection renforcée et étanche contre les éclaboussures chimiques et biologiques, avec des couvre-chaussures intégrées.
  • Joints thermoscellés imperméables aux particules fines, liquides et éclaboussures d’aérosol
  • Matériau traité antistatique, facilitant la dissipation des charges électrostatiques
  • Fermeture éclair avec rabat adhésif
  • Élastiques aux poignets, chevilles et taille pour un meilleur ajustement
  • Surchaussures intégrées
  • Testé contre les risques biologiques
Spécification
Type de produit Vêtements de protection chimique
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau Stratifié de polyéthylène microporeux (non tissé)
Couleur Blanc, Orange
Jetable Usage unique
Type de taille Étalon
Type de cheville Bottes attachées
Type de manchette passe pouce
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Ruban adhésif
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques, Liquide